Learn More
7-Hidroxi-Cumarina-d5 Sulfato de Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30399628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399628 25 mg
30403905 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH92489325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261392-49-7
Fórmula molecular C9D5KO6S
Peso molecular (g/mol) 285.33
Sinónimo 7-Sulfooxy-2H-1-benzopyran-2-one-d5 Potassium Salt, Umbelliferone-d5 Sulfate Potassium Salt
SMILES O=C1OC2=C([2H])C(OS(=O)(O[K])=O)=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Coumarin-d5 Sulfate Potassium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.9758