Learn More
7-Hidroxicumarina Beta-D-Glucuroniura Sal de Sodio, TRC
Código de producto. 17989154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989154 1 mg 1 miligramo
17909544 5 mg 5 miligramos
17968674 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9248801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168286-98-4
Fórmula molecular C15 H13 O9 . Na
Peso molecular (g/mol) 360.25
Sinónimo 7-Hydroxy Coumarin-B-D-Glucuronide Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-oxocromo-7-il)oxioxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxycoumarin beta-D-glucuronide sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0457
Porcentaje de pureza >95%