Learn More
Sal de potasio de sulfato de 7-hidroxicumarina-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy Coumarin-13C6 Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1189702-86-0 |
| Fórmula molecular | C313C6H5KO6S |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | 7-Sulfooxy-2H-1-benzopyran-2-one-13C6 Potassium Salt, Umbelliferone-13C6 Sulfate Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1; |
| SMILES | O=C1O[13C]2=[13CH][13C](OS(=O)(O[K])=O)=[13CH][13CH]=[13C]2C=C1 |
| Nombre IUPAC | sulfato de potasio;(2-oxocromen-7-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 286.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.9645 |