Learn More
7-Hidroxi clorpromazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30012633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012633 25 mg 25 miligramos
30009762 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82506525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51938-11-5
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S . HCl
Peso molecular (g/mol) 371.33
Sinónimo 8-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-3-ol Hydrochloride, 8-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-3-ol Hydrochloride, 7-Hydroxy-2-chloropromazine, 7-Hydroxychlorpromazine Hydrochloride, NSC 131053 Hydrochloride, Chlorpromazine 7-Hydroxy Impurity
Nombre IUPAC 8-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazina-3-ol; Cloruro
SMILES ClC(C=C1)=CC2=C1SC(C=C(O)C=C3)=C3N2CCCN(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Chlorpromazine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-19(2)8-3-9-20-14-6-5-13(21)11-17(14)22-16-7-4-12(18)10-15(16)20;/h4-7,10-11,21H,3,8-9H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0673
Porcentaje de pureza >95%