Learn More
7-Hidroxi Amoxapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy Amoxapine |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0931 |