Learn More
7-Hydroxy Amoxapine-d8, TRC
Código de producto. 30397622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397622 1 mg 1 miligramo
30398318 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7978021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216833-74-7
Fórmula molecular C17H8D8ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 337.83
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl-d8)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-7-ol, 7-Hydroxyamoxapin-d8
Nombre IUPAC 8-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ol
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccc(O)cc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Amoxapine-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1433