Learn More
7-hidroxi-6-metoxi-3,4-dihidroquinazolin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| CAS | 162012-72-8 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O3/c1-14-8-2-5-6(3-7(8)12)10-4-11-9(5)13/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13) |
| SMILES | COc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-6-metoxi-3H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0535 |