Learn More
7-Hidroxi-6-metoxi-3,4-dihidroisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10540892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10540892 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10119931 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277822500
 Artículo restringido
En stock
CAS 4602-73-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Número MDL MFCD00143517
Clave InChI UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
PubChem CID 363043
Nombre IUPAC 6-metoxi-3,4-dihidroisoquinolin-7-ol
SMILES COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-6-methoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 191°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol and hot,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación