Learn More
7-hidroxi-6-metoxi-3,4-dihidroisoquinolina (~90 % por HPLC), TRC
Código de producto. 30405011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405011 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30405011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7147955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
SMILES COc1cc2CCN=Cc2cc1O
Nombre IUPAC 6-metoxi-3,4-dihidroisoquinolin-7-ol
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079