Learn More
7-hidroxi-5-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4 ]triazolo[1,5-a]pyrimidine |
| Punto de fusión | 281°C to 285°C |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 609440 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N2NC=NC2=N1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |