Learn More
7-hidroxi-5-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408367 25 g 25 g
11418367 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18438.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2503-56-2
Fórmula molecular C6H6N4O
Número MDL MFCD00005555
Clave InChI INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
PubChem CID 75629
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 281°C to 285°C
Cantidad 25 g
Beilstein 609440
SMILES CC1=CC(=O)N2C(=N1)N=CN2
Nombre IUPAC 5-metil-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 150.141
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 98%