Learn More
7-Hidroxi-5-metaxi-4-metil-6-[2-(tetrahidro-2-metil-5-oxo-2-furanil)etil]-1(3H)-isobenzofuranona, TRC
Código de producto. 30403176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403176 50 mg 50 miligramos
30396447 5 mg 5 miligramos
30395214 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80508550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26675-76-3
Fórmula molecular C17 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 320.34
Sinónimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]- (9CI), Phthalide, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furyl)ethyl]- (8CI), 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolic Acid Lactone
Nombre IUPAC 7-hidroxi-5-metaxi-4-metil-6-[2-(2-metil-5-oxoxolán-2-il)etil]-3H-2-benzofurán-1-uno
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.126