Learn More
7-hidroxi-5-metoxi-4-metil-6-[2-[(2RS)-2-metil-5-oxotetrahidrofuran-2-il]etil]isobenzofuran-1(3H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049799 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049799 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1001.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-hidroxi-5-metoxi-4-metil-6-[2-[(2RS)-2-metil-5-oxotetrahidrofuran-2-il]etil]isobenzofuran-1(3H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 26675-76-3
Nombres de analitos o componentes 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolate Imp. A (EP), Mycophenolate Mofetil USP Related Compound B, Mycophenolate Mofetil USP RC B, 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Related Compound B, Mycophenolate Mofetil Impurity H, Mycophenolate Sodium Impurity A, Mycophenolate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
Nombre IUPAC 7-hidroxi-5-metoxi-4-metil-6-[2-(2-metil-5-oxooxolan-2-il)etil]-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 320.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320,126 g/mol