Learn More
7-hidroxi-4-(trifluorometil)cumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 575-03-1 |
| Fórmula molecular | C10 H5 F3 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H |
| SMILES | Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-4-(trifluorometil)cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0191 |