Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377104
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 1g
Código de producto. 10377104
Marca: Thermo Scientific Maybridge RJF00002DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
CAS 575-03-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber glass bottle
Fórmula molecular C10H5F3O3
Número MDL MFCD00037578
Cantidad 1g
Sinónimo 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
Clave InChI CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Nombre IUPAC 7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one
Peso molecular (g/mol) 230.142
PubChem CID 5375667
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.14
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt