Learn More
7-Hidroxi-4'-nitroisoflavona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431249 100 g 100 g
15411249 5 g 5 g
15421249 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64167.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 7-hidroxi-4′-nitroisoflavona se utiliza en la síntesis de isoflavonas, la síntesis de daidzina, los derivados de la amida de soflavona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15485-80-0
Fórmula molecular C15H9NO5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD01546432
Clave InChI CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-nitrofenil)cromon-4-ona
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Punto de fusión 290°C to 292°C
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Beilstein 385006
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo