Learn More
7-Hidroxi-4'-nitroisoflavona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15411249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411249 5 g 5 g
15421249 25 g 25 g
15431249 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15411249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64167.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 7-hidroxi-4′-nitroisoflavona se utiliza en la síntesis de isoflavonas, la síntesis de daidzina, los derivados de la amida de soflavona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15485-80-0
Fórmula molecular C15H9NO5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD01546432
Clave InChI CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-nitrofenil)cromon-4-ona
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Punto de fusión 290°C to 292°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 385006
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.