Learn More
7-Hidroxi-4-(metoximetil)cumarina, 98 %
Código de producto. 11498487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498487 1 g 1 g
11408497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18562.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157101-77-4
Fórmula molecular C11H10O4
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD00052607
Clave InChI PRVOZGKAZHXKMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-4-methoxymethylcoumarin, 7-hydroxy-4-methoxymethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl chromen-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl coumarin, acmc-20alx1, 7-hydroxy-4-methoxymethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl
PubChem CID 5393168
Nombre IUPAC 7-Hidroxi-4-(metoximetil)cromem-2-ona
SMILES COCC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4-(methoxymethyl)coumarin
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%