Learn More
7-hidroxi-4-metoxi-6-azaindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-4-methoxy-6-azaindole |
| CAS | 917918-80-0 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-6-4-10-8(11)7-5(6)2-3-9-7/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cnc(O)c2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0586 |