Learn More
7-Hidroxi-3-oxo-Cholest-4-en-26-Ácido oico, TRC
Código de producto. 30138622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138622 25 mg 25 miligramos
30005455 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94966025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115538-85-7
Fórmula molecular C27H42O4
Peso molecular (g/mol) 430.62
Sinónimo 7alpha-Hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic Acid, 7alpha-Hydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic Acid
Nombre IUPAC (6R)-6-[(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-ácido metilheptanoico
SMILES C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h14,16-17,20-24,29H,5-13,15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.3083
Porcentaje de pureza >95%