Learn More
7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal, MP Biomedicals
Código de producto. 11468795 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11468795 10 g
1 options
Código de producto. 11468795 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522493910
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal
CAS 107-75-5
Fórmula molecular C10H20O2
Cantidad 10 g
Sinónimo hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
Clave InChI WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal
Peso molecular (g/mol) 172.268
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Formula Weight (peso de la fórmula) 172