Learn More
7-hidroxi-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17903516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903516 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17903516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.130025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-hidroxi-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 163.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,0633 g/mol