Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Código de producto. 16429346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010130
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 163.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation