Learn More
7-Hidroxi-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423697 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15423697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27485.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Punto de fusión 230°C to 234°C
Fórmula molecular C9H9NO2
Número MDL MFCD06410891
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dihydro-7-hydroxy-2 1h-quinolinone, 7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxycarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one, 7-hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro carbostyril, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy, 7-hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Clave InChI LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 163.176
PubChem CID 2785758
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 97%