Learn More
7-[(Hidroxi-2-tienil-3-tienilacetil)oxi]-9,9-dimetil-3-Oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonano Bromuro, TRC
Código de producto. 30134374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134374 50 mg 50 miligramos
30009747 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96202550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136431-94-2
Fórmula molecular C19H22BrNO4S2
Peso molecular (g/mol) 472.42
Sinónimo Iso Tiotropium Bromide;
SMILES O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CSC=C2)O[C@H]3C[C+]4C(O5)C5[C@@H](C3)[N]4(C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[(Hydroxy-2-thienyl-3-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide