Learn More
Bromuro de 7-[(hidroxi-2-tienil-3-tienilacetil)oxi]-9,9-dimetil-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonano-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[(Hydroxy-2-thienyl-3-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide-d6 |
| Fórmula molecular | C19 D6 H16 N O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22NO4S2/c1-20(2)13-8-12(9-14(20)17-16(13)24-17)23-18(21)19(22,11-5-7-25-10-11)15-4-3-6-26-15/h3-7,10,12-14,16-17,22H,8-9H2,1-2H3/q+1/t12-,13-,14+,16-,17?,19?/m1/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+]1([C@@H]2C[C@H](C[C@H]1C3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4ccsc4)c5cccs5)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [(1S,4R,5R)-9,9-bis(trideuteriometil)-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-il] 2-hidroxi-2-tiofen-2-il-2-tiofen-3-ilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.549 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.136 |