Learn More
7-hidroxi-2-metil-4H-1-benzopiran-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 17962276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962276 100 mg 100 miligramos
17914096 25 mg 25 miligramos
30457618 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962276 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-hidroxi-2-metil-4H-1-benzopiran-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 6320-42-9
Nombres de analitos o componentes 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2-metilcromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 176.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473 g/mol