Learn More
Hidrobromuro de (+/-)-7-hidroxi-2-di-n-propilaminotretalina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490167 50 mg 50 miligramos
15480167 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61065.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Agonista selectivo para la dopamina D3
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74938-11-7
Fórmula molecular C16H26BrNO
Peso molecular (g/mol) 328.294
Número MDL MFCD00153809
Clave InChI ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol hydrobromide, 7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-oh-dpat, 7-oh-dpat hydrobromide, r +-7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-hydroxy-2-di-n-propylamino tetralin hydrobromide, +/--7-hydroxy-2-dipropylaminotetralin hydrobromide, r +-7-hydroxy dipropylamino tetralin hydrobromide, y-7-hydroxy-dpat hydrobromide
PubChem CID 11957566
Nombre IUPAC 7-(dipropilamino)-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol; hidrobromuro
SMILES CCCN(CCC)C1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)O.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-7-Hydroxy-2-di-n-propylaminotetralin hydrobromide
Punto de fusión 168°C to 170°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.29
Forma física Polvo