Learn More
7-hidroxi-2-acetilaminofluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-2-acetylaminofluorene |
| CAS | 363-49-5 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c1-9(17)16-12-2-4-14-10(7-12)6-11-8-13(18)3-5-15(11)14/h2-5,7-8,18H,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc2c(Cc3cc(O)ccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(7-hidroxi-9H-fluoren-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 239.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0946 |