Learn More
7-Hidroxi-2,2,8-trimetil-2,3-dihidro-4H-cromen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10681683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10714013 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10681683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01364DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50544-72-4
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.241
Número MDL MFCD01314121
Clave InChI OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
PubChem CID 2727974
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2,2,8-trimetil-3H-cromen-4-ona
SMILES CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%