Learn More
7-hidroxi-2(1H)-quinolinona, Mikromol™
Descripción
7-hidroxi-2(1H)-quinolinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one |
| CAS | 70500-72-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-hydroxy-, 2,7-Dihydroxyquinoline, 7-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxycarbostyril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |