Learn More
Ácido 7-hidroxi-1H-indol-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-1H-Indole-3-acetic Acid |
| CAS | 173447-79-5 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-3-indoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-8-3-1-2-7-6(4-9(13)14)5-11-10(7)8/h1-3,5,11-12H,4H2,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(7-hidroxi-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.06 |