Learn More
7-hidroxi-1-indanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-1-indanone |
| CAS | 6968-35-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h1-3,10H,4-5H2 |
| SMILES | Oc1cccc2CCC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0524 |