Learn More
Ácido 7-hidroxi-1,4-benzodioxan-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy-1,4-benzodioxan-6-carboxylic Acid |
| CAS | 197584-99-9 |
| Fórmula molecular | C9H8O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-7-hydroxy-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O5/c10-6-4-8-7(13-1-2-14-8)3-5(6)9(11)12/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2OCCOc2cc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-hidroxi-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-7-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0372 |