Learn More
7-Hidroxi-1,3-naftalenedisulfónico de Ácido Dipotásico, TRC
Código de producto. 30138416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138416 100 g 100 g
30133980 25 g 25 g
30007851 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950730100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 842-18-2
Fórmula molecular C10 H6 O7 S2 . 2 K
Peso molecular (g/mol) 380.48
Sinónimo 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
Nombre IUPAC dipotasio; 7-hidroxinaftaleno-1,3-disulfurato
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.8829