Learn More
7-Hidroxi-1,3,6-naftalenetrisulfónico Trisodio, TRC
Código de producto. 30005909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005909 25 mg 25 miligramos
30003270 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95072525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53683-45-7
Fórmula molecular C10 H5 O10 S3 . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 450.3
Sinónimo 2-Hydroxy-3,6,8-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium Salt, 2-Naphthol-3,6,8-trisulfonic Acid Trisodium
Nombre IUPAC trisodio; 7-hidroxinaftaleno-1,3,6-trisulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc2c(cc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O10S3.3Na/c11-8-4-7-5(2-10(8)23(18,19)20)1-6(21(12,13)14)3-9(7)22(15,16)17;;;/h1-4,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.8738
Porcentaje de pureza >95%