Learn More
7-Hidroxi-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15597519 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15597519 5 g 5 g
15587519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597519 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58196-33-1 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58196-33-1
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Clave InChI HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe
PubChem CID 93980
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroquinolin-7-ol
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 91.0°C to 93.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.