Learn More
7-Fluorooxindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488068 5 g 5 g
15498068 250 mg 250 miligramos
15478068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61511.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71294-03-6 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71294-03-6
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD02179608
Clave InChI VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
PubChem CID 3734371
Nombre IUPAC 7-fluoro-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluorooxindole
Color Rojo a marrón
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo