Learn More
7-Fluoroisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346969 25 g 25 g
11326969 1 g 1 g
11336969 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26827.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-fluoroisatina se utiliza como intermedio de medicamentos cardiovasculares, antiinflamatorios y bactericidas.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,022 g/l)
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-20-4
Fórmula molecular C8H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 165.123
Número MDL MFCD01569508
Clave InChI HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
Nombre IUPAC 7-fluoro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoroisatin
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 97%