Learn More
7-Fluoroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368566 250 mg 250 miligramos
11358566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17621.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 387-44-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol. (Casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387-44-0
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD01074502
Clave InChI XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluoroindole, 1h-indole, 7-fluoro, pubchem7294, 7-fluoranyl-1h-indole, acmc-209j1q, ksc222e4r, 7-fluoro-1h-indole, buttpark 24\07-35
PubChem CID 2774504
Nombre IUPAC 7-fluoro-1H-indol
SMILES FC1=C2NC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoroindole
Punto de fusión 61°C to 63°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 114740
Información de solubilidad Soluble in methanol. (almost transparency)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%