Learn More
Sal amónica de ácido 7-fluorobenzofurazan-4-sulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt |
| Punto de fusión | ∼285°C to 295°C (decomposition) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.19 |
| Porcentaje de pureza | 99% |