Learn More
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435617 100 mg 100 miligramos
11374629 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23586.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91366-65-3
Fórmula molecular C6H4FN3O3S
Peso molecular (g/mol) 217.17
Número MDL MFCD00036687
Clave InChI XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
Nombre IUPAC 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.17
Porcentaje de pureza 98%