Learn More
Sal de amonio de ácido 7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfónico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475511 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11475511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215808625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 25 miligramos
    Ahorro 23.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Reactivo de etiquetado fluorescente sensible y específico para compuestos de bajo peso molecular y para macromoléculas que contienen grupos de tiol
CAS 84806-27-9
Fórmula molecular C6H6FN3O4S
Peso molecular (g/mol) 235.189
Número MDL MFCD02682109
Clave InChI JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
Nombre IUPAC azanio;7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonato
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.2
Forma física Polvo