Learn More
7-Fluoro Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30406399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406399 100 mg
30397865 250 mg
30392386 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF588890100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478784-65-5
Fórmula molecular C18H26FN3O
Peso molecular (g/mol) 319.42
Sinónimo 2-[Ethyl[4-[(7-fluoro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(F)=CC2=NC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro Hydroxychloroquine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26FN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)