Learn More
7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406246 1 g 1 g
15416246 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61065.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This compounds are useful laboratory reagents and used frequently in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Estos compuestos son reactivos de laboratorio útiles y se utilizan con frecuencia en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122138-83-4
Fórmula molecular C8H7FN2O3
Peso molecular (g/mol) 198.153
Número MDL MFCD23379858
Clave InChI PEOVRVSERLAIQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14422956
Nombre IUPAC 7-fluoro-6-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
SMILES C1COC2=CC(=C(C=C2N1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.15
Porcentaje de pureza 97%