Learn More
7-fluoro-2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-amine |
| CAS | 1383809-95-7 |
| Fórmula molecular | C12 H16 F N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Fluoro-1,1,3-trimethyl-4-aminoindane, 7-Fluoro-1,1,3-trimethylindan-4-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16FN/c1-7-6-12(2,3)11-8(13)4-5-9(14)10(7)11/h4-5,7H,6,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(N)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.127 |