Learn More
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-beta-carbolina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442560 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10442560 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00133DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline
CAS 177858-80-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H11FN2
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro
Clave InChI OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F
Nombre IUPAC 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol
Peso molecular (g/mol) 190.221
PubChem CID 15077550
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Porcentaje de pureza 95%