Learn More
Clorhidrato de 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259686 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15259686 1 g 1 g
15259656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259686 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 799274-06-9 | C9H10FN·ClH | 187.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 799274-06-9
Fórmula molecular C9H10FN·ClH
Peso molecular (g/mol) 187.64
Clave InChI LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45073971
Nombre IUPAC 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; clorhidrato
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Punto de fusión 177.0°C to 179.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.64
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.