Learn More
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidro-9H-pirido[3,4-b]indol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392959 100 mg 100 miligramos
11302969 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27780.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177858-80-9
Fórmula molecular C11H11FN2
Peso molecular (g/mol) 190.221
Número MDL MFCD09264527
Clave InChI OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro
PubChem CID 15077550
Nombre IUPAC 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol
SMILES C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole
Punto de fusión 216°C to 224°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Porcentaje de pureza 95%