Learn More
7-Etiltriptofel, TRC
Código de producto. 30373924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373924 1 g
30382984 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9318801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41340-36-7
Fórmula molecular C12 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 189.25
Sinónimo 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol, 1H-Indole-3-ethanol, 7-ethyl-, 7-Ethyl-1H-indole-3-ethanol, 2-(7-Ethyl-1H-indol-3-yl)-ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-7-ethylindole, 7-Ethyl-3-indoleethanol, 7-Ethyltryptophol, RAK 801
Nombre IUPAC 2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanol
SMILES CCc1cccc2c(CCO)c[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1154